Learn More
5Z-7-Oxozeaenol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5Z-7-Oxozeaenol |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 mg |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO |
Formelmasse | 362.37 |
Physikalische Form | Fest |