Learn More
Tocris Bioscience™ (5Z)-7-Oxozeaenol
Potent and selective TAK1 MAPKKK inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 3604/1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
(5Z)-7-Oxozeaenol is a resorcyclic lactone of fungal origin that acts as a potent and selective transforming growth factor-β-activated kinase 1 (TAK1) mitogen-activated protein kinase kinase kinase (MAPKKK) inhibitor (IC50 = 8 nM). Displays > 33-fold and > 62-fold selectivity over MEKK1 and MEKK4 respectively. Inhibits IL-1-induced activation of NF-κB (IC50 = 83 nM) and JNK/p38. Inhibits production of inflammatory mediators, and sensitizes cells to TRAIL- and TNF-α-induced apoptosis in vitro.![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
>99% | |
(5Z)-7-Oxozeaenol | |
(5Z)-7-Oxozeaenol |
1 mg | |
362.37 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur