Learn More
5X Kinase Buffer A
5X Kinase-Puffer A
Marke:  Invitrogen PV3189
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013013
  • 193.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der 5X Kinase-Puffer A ist ein konzentrierter allgemeiner Kinase-Assay-Puffer, der mit einer Vielzahl von Assay-Technologien wie LanthaScreen™-, Adapta™- und Z’-LYTE™-Assays verwendet werden kann.
Gebrauchsfertig und validiert mit LanthaScreen™-, Adapta™- und Z’LYTE™-Assays
  • Optimierte 5fach-konzentrierte Formulierung
  • Vereinfachte Handhabung mit Lagerung bei Raumtemperatur
    Einfaches Screening auf Kinase-Ziele mithilfe einer Invitrogen™-Plattform
    Weitere Informationen zu den Kinase-Assays, die mit unserem 5X Kinase-Puffer A verwendet werden können, finden Sie unter den folgenden Links:
    LanthaScreen™ Eu Binding Assay
    LanthaScreen™ Activity Assay
    Adapta™ Universal Kinase Assay
    Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits
    Platz im Tiefkühlgerät sparen
    Der 5X Kinase Buffer kann bei Raumtemperatur gelagert werden, wodurch Sie Zeit und wertvollen Platz im Tiefkühlgerät sparen.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    5X
    5x Kinase-Puffer A kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei Raumtemperatur (20-30 °C) gelagert werden.
    Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
    4 ml
    Flüssig
    Pharma und Biopharma; Protein-Assays und -analysen
    Biochemische Bindung/kinetisch, biochemische Terbium-Phosphor-spezifische Aktivität, biochemische Europium-Phosphor-spezifische Aktivität
    ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA T674I, PDGFRA V561D, PTK6, RET Y791F, SYK, TYRO3, ZAP70, MAP4K5, MST4, PRKCQ, PRKX, ROCK2, IKBKE, PAK4, EIF2AK1, MAP3K2, LRRK2 D1994A, GRK7, GSK3A, GSK3B, SNF1LK2, ACVR2A, BMPR1A, MAP2K1 S218D S222D, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, FGFR1, FGFR2, PRKCD, MAPK13, MAPK8, MAP3K10, MAP3K9, JAK1, JAK2 JH1 JH2, AMPK (A2/B1/G1), CAMK1, CAMK2B, CHEK1, MAPKAPK2, PASK, PIM2, PRKCN, PRKD2, PRKG2, RPS6KA5, MELK, STK33, BLK, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, NTRK3, RET V804L, ROS1, TEK, TTK, NEK2, PRKCG, SGK, CHUK, IKBKB, TAOK3, JAK2 JH1 JH2 V617F, TYK2, DNAPK, IRAK1, ACVR1B, MAPKAPK5, MYLK2, SRPK2, STK4, WNK2, FLT1, MUSK, SRCN1, TEC, CAMK2D, MAP3K7/MAP3K7IP1, LRRK2 R1441C, CSNK1G1, DAPK2, DYRK1A, DYRK3, HIPK3, MAP2K1, MAP2K6, PIK3CG, RPS6KA6, DDR1, RIPK2, ABL1 E255K, BMX, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, MAP4K2, MINK1, SGK2, GRK6, MAPK9, JAK3, LRRK2, AMPK (A1/B1/G1), AURKA, CAMK1D, CAMK4, CHEK2, MAPKAPK3, PIM1, PKN1, PRKD1, PRKG1, RPS6KA4, STK22D, CSNK1G2
    Kinase-Puffer A