Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Syringe,5μl, Fixed Needle, for P. Elmer, 0,47mm O. D.
Artikelnummer. 10616041
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
Artikelnummer. 10616041
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 001955
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit GT-Kolben und konischer Nadelspitze.
  • Speziell für PerkinElmer Geräte
Spezifikation
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Kolben)
Kanülen-Gauge 26 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Produkttyp GC-Autosampler-Spritze
Modell 5F-PE-GT-0.47
Volumen (metrisch) 5 μl