Learn More
Eppendorf™ 5810-Serie 4 x 750 ml-Ausschwingrotor
Artikelnummer. 12876233 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Max. Geschwindigkeit:
3.900 U/min
4.500 U/min
Max. RZB:
3.214 x g
3.486 xg
Enthält:
250 ml-Rundbecher (4 x)
Becher (2 x),aerosoldichte Kappen (2 x),Plattenträger (2 x)
Ohne Behälter
Plattenbecher (4 x)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12876233
Marke: Eppendorf™ 5820754001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für verschiedene Behältertypen
  • Füllvolumen: 3 l (4 x 750 ml)
  • Max. Drehzahl/RZB: 3,900 U/min/3,214 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung S-4-104 - mit Plattenbechern (4 x)
Typ Rotor
Fassungsvermögen 4 x 750 ml
Max. RZB 3.214 x g
Max. Geschwindigkeit 3.900 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge 5810/5810 R
Enthält Plattenbecher (4 x)