Learn More
Eppendorf™ 5810-Serie 4 x 750 ml-Ausschwingrotor
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Max. Geschwindigkeit:
3.900 U/min
4.500 U/min
Max. RZB:
3.214 x g
3.486 xg
Enthält:
250 ml-Rundbecher (4 x)
Becher (2 x),aerosoldichte Kappen (2 x),Plattenträger (2 x)
Ohne Behälter
Plattenbecher (4 x)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Nur zur Verwendung in Zentrifuge 5810/5810 R
- Max. Drehzahl: 3,486× g (4,500 U/min)
- Rotor für bis zu: 2× 6 MTP, 2× 2 DWP, 2× 1 Filtrationsplatten-Kits
- Maximale Ladehöhe von 67 mm (89 mm ohne Deckel)
- Rotor und Becher sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | A-2-DWP-AT - enthält Becher (2 x),aerosoldichte Kappen (2 x),Plattenträger (2 x) |
| Typ | Rotor |
| Fassungsvermögen | 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP |
| Max. RZB | 3.486 xg |
| Max. Geschwindigkeit | 4.500 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge 5810/5810 R |
| Enthält | Becher (2 x),aerosoldichte Kappen (2 x),Plattenträger (2 x) |