Learn More
Fisherbrand™ 51 Erweiterungs-Fläschchen mit kurzer Glashülle ohne Verschlüsse
Artikelnummer. 17435839 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4 mL
Höhe (metrisch):
35 mm
45 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0,5 dr.
1 dr.
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 17435839
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die kurzen Flachbodenfläschchen sind ideal für die Lagerung trockener Substanzen.
  • Einfarbiger Deckel
  • Labor-Großpackungen
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Ja
Volumen (metrisch) 2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung trockener Produkte
Anzahl pro Packung 144
Volumen (angloamerikanisch) 0,5 dr.
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Höhe (metrisch) 35 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438
Typ Fläschchen