Learn More
Thermo Scientific™ 50 ml Nalgene Oak Ridge Schlauchadapter
Artikelnummer. 12737077
Artikelnummer. 12737077
Marke: Thermo Scientific™ 0100377
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aufnahme von 50-ml Oak Ridge-Röhrchen in Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoren.
Für 50 ml Nalgene Oak Ridge Röhrchen in Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy- oder Fiberlite F15-8 x 50cy-Rotoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter für Oak Ridge Röhrchen
Röhrchentyp 50 ml, Nalgene Oak Ridge Röhrchen
Fassungsvermögen 50 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Fiberlite F13 - 14 x 50cy, Fiberlite F15 -8 x 50cy-Rotoren
Beschreibung 50 ml Nalgene Oak Ridge Schlauchadapter