Learn More
Cellpath Stainless-steel Reusable Base Molds
Artikelnummer. p-5046819
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 30226270
Marke: Cellpath GBB071405A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Ideal for prostrate and breast cores and can be used with both grid and slatted processing cassettes for both horizontal and vertical sectioning. Cellpath Stainless-steel Reusable Base Moulds are manufactured from high quality stainless steel that put an end to extensive trimming of wax.
  • Made of reusable Stainless steel
  • Stackable to reduce storage area
  • Internal rounded corners enable easy removal of the wax block
  • Features extended edges prevent tipping and provide grip area for ease of handling
  • Available in wide range of sizes
  • GBB-0714-05A suitable for use with needle and punch biopsies
Spezifikation
Material Stainless Steel
Abmessungen (L x B x H) 7 x 7 x 5 mm
Menge 5/Pk.