Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 3 trockene 3.5 kD-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Artikelnummer. p-5039798
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
11,5 mm
11.5 mm
29 mm
29 mm
34 mm
34 mm
Länge (metrisch):
1,1 ml/cm Vol./Länge
5 m
6,4 ml/cm Vol./Länge
9,3 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
5 Meter
Artikelnummer. 15360772
Marke: Spectrum™ 132724T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Beinhaltet
  • 1 m oder 5 m Spectra/Por 3 Dialyseschlauch
  • 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
  • 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
  • 2 selbstklebende Schlauchöffner
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
  • Für grundlegende Dialyseanwendungen oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
  • Trocken verpackt mit Glycerin (in Wasser einweichen) oder ohne Glycerin (kein Einweichen erforderlich)
Spezifikation
MWCO 3,5 kDa
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Länge (metrisch) 6,4 ml/cm Vol./Länge
Menge 5 m Schläuche/Kit