Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Artikelnummer. 15380742
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
6.4 mm
14,6 mm
14.6 mm
20,4 mm
20.4 mm
25,5 mm
25.5 mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
76 mm
76 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
1,7 ml/cm
1.7 ml/cm
3,3 ml/cm Vol./Länge
32 ml/cm Vol./Länge
46 ml/cm Vol./Länge
5 m
5,1 ml/cm Vol./Länge
7,9 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Jeweils
Packungsgröße:
1 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 15380742
Marke: Spectrum™ 132 650T1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
  • 1 m oder 5 m Spectra/Por 1 Dialyseschlauch
  • 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
  • 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
  • 2 selbstklebende Schlauchöffner
Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.
  • Für grundlegende Dialyseanwendungen oder die Beurteilung von Dialyseschläuchen für Dialyseanwendungen
  • Trocken in Glycerin gepackt (in Wasser einweichen)
Spezifikation
MWCO 6 bis 8 kDa
Durchmesser (metrisch) 14.6 mm
Länge (metrisch) 1.7 ml/cm
Menge 1 m Schläuche/Kit