missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 1 6-8 kD MWCO Trockene standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose

Artikelnummer. 11511040
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
6.4 mm
14,6 mm
14.6 mm
20,4 mm
20.4 mm
25,5 mm
25.5 mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
76 mm
76 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
1,7 ml/cm
1.7 ml/cm
3,3 ml/cm Vol./Länge
32 ml/cm Vol./Länge
46 ml/cm Vol./Länge
5 m
5,1 ml/cm Vol./Länge
7,9 ml/cm Vol./Länge
Menge:
1 m Schläuche/Kit
5 m Schläuche/Kit
Jeweils
Tamaño de la unidad:
1 Meter
5 Meter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11511040

Marca: Spectrum™ 132655T

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

  • 1 m oder 5 m Spectra/Por 1 Dialyseschlauch
  • 1 Spectra/Por Standardverschluss (für Auftrieb)
  • 1 Spectra/Por Verschluss mit Gewicht (zur Ausrichtung)
  • 2 selbstklebende Schlauchöffner

Die Membranschläuche aus regenerierter Cellulose mit Standardgütegrad sind für Anwendungen geeignet, bei denen MW-Arten mit signifikanten Größenunterschieden separiert werden müssen.

Mehrzweck-Standardschläuche mit regenerierter Cellulose (RC) sind jetzt in 5 Testkits in 5 m Länge mit einem Paar Schlauchverschlüsse erhältlich. Zu den Anwendungsbereichen gehören Entsalzung, pH-Änderung oder Pufferaustausch oder die Begutachtung der Membran für eine Anwendung.

Das Kit enthält:

  • 5Meterrolle Spectra/Por™1, 2oder 3 Dialyseschläuche
  • 1 Genormter Spectra/Por-Verschluss (unterstützt Auftrieb)
  • 1 Beschwerter Spectra/Por-Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung)
  • 5 Picks zum Öffnen

Especificaciones

Produkttyp Testkit
MWCO 6 bis 8 kDa
Membran Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 20,4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,8 in.
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Länge (metrisch) 5 m
Kapazität (metrisch) 3,3 ml (Well)
Kitinhalt 5 m Rolle Spectra/Por™ 1, 2 oder 3 Dialyseschläuche, 1 Standard Spectra/Por Verschluss (unterstützt den Auftrieb), 1 gewichteter Spectra/Por Verschluss (unterstützt die vertikale Ausrichtung), 5 Öffnungspicks
Menge Jeweils
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Kleinvolumendialyse oder die Auswertung der Membran für eine Anwendung
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado