Learn More
Spectrum™ Labs 0.1 - 0.5 kD Biotech CE Dialysis Kits
Artikelnummer. 15340662
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
0,79 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,1 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Artikelnummer. 15340662
Marke: Spectrum™ 131060T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beinhaltet
  • 1 m Biotech CE-Schläuche in 0,05 % Natriumazid
  • Zwei Universalschlauchverschlüsse
  • Fünf Öffnungsplättchen
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
  • Hydrophil, symmetrische Porosität
  • Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
  • Enthält 1 m Schläuche mit zwei Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsstäbchen
Spezifikation
MWCO 0,1 bis 0,5 kDa
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Länge (metrisch) 3,1 ml/cm Vol./Länge
Menge 1 m Schläuche/Kit
Inhalt und Lagerung Lagerung im Kühlschrank (4 bis 8 °C) empfohlen.