Learn More
Spectrum™ Labs 0.1 - 0.5 kD Biotech CE Dialysis Kits
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
0,79 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,1 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Description
Includes
- 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
- Enthält 1 m Schläuche mit zwei Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsstäbchen
Specifications
Specifications
| MWCO | 0,1 bis 0,5 kDa |
| Durchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Länge (metrisch) | 1,8 ml/cm Vol./Länge |
| Menge | 1 m Schläuche/Kit |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung im Kühlschrank (4 bis 8 °C) empfohlen. |