Learn More
Spectrum™ Labs 0.1 - 0.5 kD Biotech CE Dialysis Kits
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Länge (metrisch):
0,32 ml/cm Vol./Länge
0,79 ml/cm Vol./Länge
1,8 ml/cm Vol./Länge
3,1 ml/cm Vol./Länge
Packungsgröße:
1 Meter
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
- 1 m-Rolle Biotech-CE-Dialyseschläuche (16 mm Flachbreite)
- 2 Universal-Schlauchverschlüsse
- 5 Picks zum Öffnen von Schläuchen
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
- Enthält 1 m Schläuche mit zwei Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsstäbchen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dialyse-Testkit |
| MWCO | 0,1 bis 0,5 kDa |
| Material | Zellulose-Ester |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.39 Zoll |
| Länge (metrisch) | 0,79 ml/cm Vol./Länge |
| Kitinhalt | 1 m-Rolle CE-Dialysemembranschläuche in Biotechnologie-Gütegrad, 2 Universalverschlüsse, 5 Öffnungspicks |
| Menge | Jeweils |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kleine kritische Dialyseanwendungen |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung im Kühlschrank (4 bis 8 °C) empfohlen. |