Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Starter Kit
Ermöglicht eine bessere Antigen-Antikörper-Interaktion und den Fluss von Lösungen zwischen iBind™ Karte und Membran und sorgt so für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
Marke: Invitrogen™ SLF2000S
1867.50 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das iBind™ Flex Western-System bietet eine automatisierte Western-Blot-Verarbeitung und kann verschiedene Blotting-Formate wie Midi, Mini und vertikal geschnittene Streifen verarbeiten. Alle Blockierungen, Antikörperinkubationen und Waschschritte während der Immundetektion basieren auf der Sequential Lateral Flow (SLF)-Technologie und werden freihändig durchgeführt. Im Vergleich zu manuellen Methoden benötigt das iBind Flex Western-System weniger Primärantikörper, ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse und ist mit nachgeschalteten Nachweisprotokollen kompatibel.Merkmale des Invitrogen™ iBind™ Flex Western-Systems:
- Flexible Optionen – Optimierung von Antikörperverbrauch, Formatänderung und Reduktion des Zeitaufwands
- Kosteneinsparung – bis zu 80 % weniger Primärantikörper
- Reproduzierbarkeit – die automatische Verarbeitung sorgt für eine verbesserte Blot-zu-Blot-Konsistenz
Spezifikation
Starter-Kit | |
• 1 iBind Flex Western-Gerät • 10 iBind Flex-Karten, bei Raumtemperatur lagern. • 1 iBind Flex Lösungskit, bei 2 – 8 °C lagern. |
|
∼2,5 Stunden | |
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend | |
iBind™ |
Ein Midi-Blot, sechs vertikal geschnittene Strip-Blots, zwei Mini-Blots | |
10 iBind Karten, 1 iBind Lösungskit, Western-Gerät | |
Raumtemperatur | |
Nitrozellulose, PVDF | |
1 kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.