Learn More
Agilent BioTek 50TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
Für biomagnetische Trennung und Vakuumfiltration
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
---|---|
Anschlüsse | USB (1) |
Flaschen | Wahlweise (2 oder 4 l) |
Plattentyp | 24-, 96-, 384-Well Platten (96- und 384-Well: Standard- und Niedrigprofilplatten, fester Boden und Filterboden (Option), 24-Well-Platten mit 4-Well-Manifold) |
Einweichzeit | Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 30 min. |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17247789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8-SN |
50TS8. | Speziell für Platten mit 96 Vertiefungen |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17297789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8V-SN |
50TS8V. | Nur 96-Well-Platten; Pufferumschaltung |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17257789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8F-SN |
50TS8F. | Nur 96-Well-Platten; Vakuumfiltration |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17267789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8M-SN |
50TS8M. | Nur 96-Well-Platten; biomagnetische Trennung (mit verfügbarem Zubehörmodul separat erhältlich) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17277789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8MF-SN |
50TS8MF. | Nur 96-Well-Platten; Vakuumfiltration; Biomagnetische Trennung (mit verfügbarem Zubehörmodul separat erhältlich) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17287789
![]() |
Agilent BioTek
50TS8MV-SN |
50TS8MV. | Nur 96-Well-Platten; Pufferumschaltung; Biomagnetische Trennung (mit verfügbarem Zubehörmodul separat erhältlich) |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17207789
![]() |
Agilent BioTek
50TS12-SN |
50TS12. | Speziell für Platten mit 96 Vertiefungen |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17217789
![]() |
Agilent BioTek
50TS12V-SN |
50TS12V. | Nur 96-Well-Platten; Pufferumschaltung |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17227789
![]() |
Agilent BioTek
50TS16-SN |
50TS16. | 96-/384-Well-Platten |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17237789
![]() |
Agilent BioTek
50TS16V-SN |
50TS16V. | 96-/384-Well-Platten; Pufferumschaltung |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Zum Waschen von 96 Wells
- Automatisiert
- 12-Well-Verteiler
- 4.3 Zoll Farb-Touchscreen
- 1 bis 10 Waschzyklen
Garantie
12 Monate
Spezifikation
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
Wahlweise (2 oder 4 l) | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 30 min. | |
9,8 kg | |
25 bis 3.000 μl/Well | |
150 bis 1000 μl/Well (Abhängig vom Verteiler) | |
4,3 Zoll-Farb-LCD-Touchscreen-Display |
USB (1) | |
24-, 96-, 384-Well Platten (96- und 384-Well: Standard- und Niedrigprofilplatten, fester Boden und Filterboden (Option), 24-Well-Platten mit 4-Well-Manifold) | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät | |
1 bis 10 | |
4,3 Zoll-LCD-Farb-Touchscreen | |
Ein Spritzenantrieb mit positiver Verdrängung | |
22 lb. |