Learn More
Agilent BioTek 50TS Mikrotiterplatten-Waschgerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17237789 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
50TS12.
50TS12V.
50TS16.
50TS16V.
50TS8.
50TS8F.
50TS8M.
50TS8MF.
50TS8MV.
50TS8V.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17237789
Marke: Agilent BioTek 50TS16VSN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für biomagnetische Trennung und Vakuumfiltration
Das BioTek 50 TS-Waschgerät bietet eine hervorragende Leistung beim Waschen von Mikrotiterplatten. Das System eignet sich ideal für die Verwendung als ELISA-Waschgerät und auch gut für zellbasierte Assay-Waschvorgänge. Das 50 TS kann biomagnetische oder Polystyrolkügelchen- und Vakuumfiltrationsprotokolle verarbeiten
Der Farb-Touchscreen bietet eine visuelle Benutzeroberfläche, die die Erstellung von Protokollen schnell und intuitiv macht. Bei Verwendung mit dem 800 TS Absorptionsleser oder einem anderen Detektionssystem bietet das 50 TS Komfort und hochwertige Ergebnisse für Ihre Arbeitsabläufe beim Waschen von Laborplatten.
Garantie
12 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Anschlüsse USB (1)
Flaschen Wahlweise (2 oder 4 l)
Plattentyp 24-, 96-, 384-Well Platten (96- und 384-Well: Standard- und Niedrigprofilplatten, fester Boden und Filterboden (Option), 24-Well-Platten mit 4-Well-Manifold)
Einweichzeit Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 30 min.
Typ Mikrotiterplatten-Waschgerät
Gewicht (metrisch) 9,8 kg
Waschzyklen 1 bis 10
Waschvolumen 25 bis 3.000 μl/Well
Display 4,3 Zoll-LCD-Farb-Touchscreen
Flussrate 150 bis 1000 μl/Well (Abhängig vom Verteiler)
Art der Flüssigkeitszuführung Ein Spritzenantrieb mit positiver Verdrängung
Modell 50TS16V.
Enthält 96-/384-Well-Platten; Pufferumschaltung
Automatisierungsschnittstelle 4,3 Zoll-Farb-LCD-Touchscreen-Display
Gewicht (angloamerikanisch) 22 lb.