Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 50 ml-Pipetten
Click to view available options
Verpackungsart:
Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hochwertiges Polystyrol
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
- Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Form: Standard |
| Material | Polystyrol |
| Sterilität | Steril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 1/2 |
| Verpackungsart | Einzeln in Kunststoff/Kunststoff verpackt |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Typ | Serologische Pipette |