Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 17547906
Click to view available options
Verschlusstyp:
Flache Kappen
Steckverschlusskappen
Stopfenform
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
25 Röhrchen pro Kunststoffgestell
25 Röhrchen/Wiederverwendbares Polypropylengestell, 12 Gestelle/Karton.
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton.
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
300 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17547906
Marke: Labcon™ 31978700069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
  • Zentrifugation bis 12.500 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Die Röhrchen sind autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussfarbe Purple
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit Centrifuges, Rotators, Shakers
Verpackung 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Menge 500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel
Sterilität Unsteril
Produktlinie PerformR
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 115 mm
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
ACT Label Yes
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Stopfenform
Closure Included Yes
Writing Area Ja
Höhe (metrisch) 115 mm
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Graduated Yes
Produkttyp Konisches Röhrchen
Max. RZB 12,500 x g