Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
Marke: Labcon™ 3095-340-006-9
160.63 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.61830kg
Beschreibung
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Violett | |
50 mL | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
PerformR™ | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Befestigter flacher Schraubverschluss | |
115 mm | |
0,1 bis 45 ml in 0,1 ml-Schritten | |
12.500 × g |
Polyethylen | |
Naturfarben | |
Ja | |
50/Packung | |
Nicht steril | |
Autoklavierbar | |
Flach | |
Ja | |
29 mm | |
Freistehendes Röhrchen |