Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
Verschlusstyp:
Flache Kappen
Steckverschlusskappen
Stopfenform
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
25 Röhrchen pro Kunststoffgestell
25 Röhrchen/Wiederverwendbares Polypropylengestell, 12 Gestelle/Karton.
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton.
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
300 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlussfarbe | Purple |
| Farbe | Naturfarben |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz |
| Zur Verwendung mit | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Anzahl pro Packung | 50/Packung |
| Verpackung | 50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Karton |
| Mehr anzeigen |