Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
Marke: Labcon™ 3094-870-006-9
133.30 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.16470kg
Beschreibung
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Naturfarben | |
Ja | |
500/Packung | |
Nicht steril | |
Autoklavierbar | |
Flach | |
Ja | |
29 mm | |
Freistehend mit Verschluss in Stopfenform |
Polyethylen | |
50 mL | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel | |
PerformR™ | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Steckverschlusskappen | |
115 mm | |
5 bis 45 ml in 5 ml-Schritten |