Learn More
Gilac™ 50 Micron Bags
50 Micron Bags are zip plastic bags for conserving food specimens.
Marke:  Gilac™ G054901
Artikelnummer. 17978621
  • 183.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zip plastic bags for conserving food specimens.
Spezifikation
Spezifikation
Probenbeutel
Ziplock
Single-use
Control tray
HDPE
160 x 220 mm
160 mm
220 mm
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
Conserving food specimens
1000 Bags
Unsteril
6.3 in.
8.7 in.