Learn More
5-Sulfosalicylsäuredihydrat, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10687761
5-Sulfosalicylsäuredihydrat, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687761
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10687761
Marke: Thermo Scientific Acros 424511000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5965-83-3, 97-05-2
Summenformel C9H14O6S
Molekulargewicht (g/mol) 250.27
MDL-Nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-Schlüssel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymdMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723734
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Sulfobenzoesäure;dihydrat
SMILES C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Schmelzpunkt 106.0°C to 110.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 254.22
Reinheit (%) 99 to 101%
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.02% max
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Granulat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424510025,424515000,424511000
ChargennummerA0464947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number424510025,424515000,424511000
ChargennummerA0464049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number424510025,424515000,424511000
ChargennummerA0461752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number424510025,424515000,424511000
ChargennummerA0463317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number424510025,424515000,424511000
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
5-Sulfosalicylsäuredihydrat, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals >