Learn More
5-Pyrimidinecarboxaldehyd, 95 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Pyrimidinecarboxaldehyde |
CAS | 10070-92-5 |
Schmelzpunkt | 39.0°C to 43.0°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C5H4N2O |
MDL-Nummer | MFCD03426065 |
Menge | 1 g |
Synonym | pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 95%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
5-Pyrimidinecarboxaldehyd, 95 %, Acros Organics™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur