Learn More
5-Phenylcyclohexan-1,3-Dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460093
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-72-1
Summenformel C12H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.23
MDL-Nummer MFCD00051846
InChI-Schlüssel ZFVDSCASCRHXCP-SNVBAGLBSA-N
PubChem CID 568962
IUPAC-Name 5-Phenylcyclohexan-1,3-dion
SMILES OC1=CC(=O)C[C@@H](C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1103470
Synonym 5-phenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, 1,3-cyclohexanedione, 5-phenyl, acmc-1anml, 5-phenylcyclohexan-1,3-dione, 1,3-dioxo-5-phenylcyclohexane, 5phenylcyclohexane-1, 3-dione, 1,3-cyclohexanedione,5-phenyl, 5-phenyl-cyclohexane-1, 3-dione
Formelmasse 188.23
Reinheit (%) 97%