missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Phenyl-1 H-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7028378
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11491677

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25664.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 18039-42-4 | C7H6N4 | 146.153 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 18039-42-4
Summenformel C7H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 146.153
MDL-Nummer MFCD00022388
InChI-Schlüssel MARUHZGHZWCEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-phenyl-1h-tetrazole, 5-phenyltetrazole, 1h-tetrazole, 5-phenyl, 2h-tetrazole, 5-phenyl, phenyltetrazole, 5-phenyl tetrazole, expandex 5pt, expandex ox 5pt, kempore 50xpt, 5-phenyltetrazole van
PubChem CID 87425
IUPAC-Name 5-Phenyl-2H-Tetrazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NNN=N2

Especificaciones

Chemischer Name oder Material 5-Phenyl-1H-tetrazole
Schmelzpunkt ∼215°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Phenyl-1H-tetrazole
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Consejos de prudencia
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-phenyl-1H-Tetrazole

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado