Learn More
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-Methyluridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methyluridine |
CAS | 103285-22-9 |
Farbe | Weiß bis gelb |
Summenformel | C31H32N2O8 |
MDL-Nummer | MFCD00274123 |
Menge | 1 g |
Synonym | 5'-o-4,4'-dimethoxytrityl-2'-o-methyluridine, 1-2r,3r,4r,5r-5-bis 4-methoxyphenyl phenyl methoxy methyl-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5'-o-dmt-2'-o-methyl-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl-uridine, dmt-2-ome-u, uridine,5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenylmethyl-2'-o-methyl, 5'-o-dmt-2'-o-methyluridine, mfdhavfjdsrpkc-yxinzvnlsa-n, 2'-o-methyl-5'-o-dmt-uridine, 5'-o-bis 4-methoxyphenyl phenyl methyl-2'-o-methyluridine |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetonitrile |
InChI-Schlüssel | MFDHAVFJDSRPKC-UHFFFAOYNA-N |
Molekulargewicht (g/mol) | 560.60 |