missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (496406), HRP, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB4488H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal antibody specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| 5'-Nucleotidase/CD73 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rat | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell | |
| 4907 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 496406 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse 5'-Nucleotidase/CD73, Trp29-Lys549, Accession # Q61503 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur