Learn More
5'-Nucleotidase/CD73 Antibody (102), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18210099 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18210099 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18210099
Marke: Novus Biologicals NBP289706AF750
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
5'-Nucleotidase/CD73 Monoclonal specifically detects 5'-Nucleotidase/CD73 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 5'-Nucleotidase/CD73
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 102
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias 5' nucleotidase (CD73), 5'-NT, 5'-nucleotidase, ecto (CD73), CD73, CD73 antigen, E5NT, EC 3.1.3.5, ecto-5'-nucleotidase, eN, eNT, NT, NT55'-nucleotidase, NTE, Purine 5-Prime-Nucleotidase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human 5'-Nucleotidase/CD73 (NP_002517.1; Met1-Lys547).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4907
Testspezifität No cross-reactivity in ELISA with: Mouse NT5E
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG