Learn More
5-Nitro-3-Phenyl-1H-Indol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid |
CAS | 14182-37-7 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C15H10N2O4 |
MDL-Nummer | MFCD00054540 |
Menge | 1 g |
Synonym | 5-nitro-3-phenyl-1h-indole-2-carboxylic acid, maybridge1_006411, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-nitro-3-phenyl |
InChI-Schlüssel | BMZNTPXQZKYUKD-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Nitro-3-Phenyl-1H-Indol-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur