Learn More
5-Nitro-2-furaldoxim, 97 %
Artikelnummer. 11344584
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-15-7
Summenformel C5H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.10
MDL-Nummer MFCD00198004,MFCD00198004
InChI-Schlüssel PTBKFATYSVLSSD-ZZXKWVIFSA-N
Synonym nifuroxime, 5-nitro-2-furaldehyde oxime, usaf ea-5, 2-furaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-furaldoxime, 5-nitro, 5-nitro-2-furaldoxime, carbazylquinone, carbilquinone, 5-nitrofuran-2-carbaldehyde oxime, 5-nitro-2-furancarboxaldehyde oxime
PubChem CID 6478035
SMILES O\N=C\C1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Nitro-2-furaldoxime
Menge 10 g
Beilstein 83037
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,6536
IUPAC-Name (E)-N-[(5-Nitrofuran-2-yl)methyliden]hydroxylamin
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 97%