Learn More
5-(Morpholinomethyl)Isoxazol-3-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10179909
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 893749-85-4
Summenformel C9H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 196.206
InChI-Schlüssel AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
PubChem CID 20099059
IUPAC-Name 5-(Morpholin-4-ylmethyl)-1,2-oxazol-3-carbaldehyd
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 196.21
Reinheit (%) 97%