Learn More
Greiner Bio-One Sterile serologische 5 ml-Pipetten
Tropffreies Pipettiererdesign mit hoher Transparenz und maximaler Genauigkeit.
57.14 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Sterilität | Steril |
Skala | Ja |
Graduierungen | 1/10 |
Volumen (metrisch) | 5 ml |
Beschreibung
- Hochwertiges Polystyrol
- Klare, gut ablesbare Graduierung
- Farbiger vertikaler Streifen für einfaches Ablesen des Volumens
- Mit synthetischem, faserigem Filtermaterial zum Schutz gegen
Spezifikation
Polystyrol | |
Ja | |
5 ml |
Steril | |
1/10 | |
Serologische Pipette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Sterile serologische 5 ml-Pipetten