Learn More
2-(5-Methyl-1H-indol-3-yl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyltryptamine,hydrochloride |
CAS | 1010-95-3 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 281°C to 283°C |
Farbe | Beige bis Braun |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
2-(5-Methyl-1H-indol-3-yl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur