Learn More
5-Methylbenzofuroxan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11462088
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19164-41-1
Summenformel C7H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.137
MDL-Nummer MFCD00068057
InChI-Schlüssel HCWVKDOCXDWFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzofuroxan, benzofurazan, 5-methyl-, 1-oxide, 5-methylbenzofurazan-1-oxide, 5-methyl-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-methylbenzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-methyl-, monooxide, 5-methylbenzofurazan 1-oxide, acmc-20am21, 5-methylbenzfurazan-1-oxide, 5-methylbenzofurazan n-oxide
PubChem CID 140486
IUPAC-Name 5-Methyl-1-oxid-2,1,3-benzoxadiazol-1
SMILES CC1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylbenzofuroxan
Schmelzpunkt 96°C to 98°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 137386
Formelmasse 150.15
Reinheit (%) 97%