Learn More
5-Methyl-2-thiophencarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Gelb bis Braun |
Dichte | 1.1800g/mL |
Flammpunkt | 87°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5800 to 1.584 |