Learn More
5-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 202.21 |
Reinheit (%) | 97% |