Learn More
5-Methoxy-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486947
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16133-49-6
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.152
MDL-Nummer MFCD00179573
InChI-Schlüssel QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxy-2-nitrophenylamine, 3-amino-4-nitroanisole, 5methoxy-2-nitroaniline, 5-methoxy-2-nitrobenzenamine, 3-amino-4-nitro-anisol, 2-nitro-5-methoxyaniline, 5-methoxy-2-nitro-aniline, benzenamine, 5-methoxy-2-nitro, benzenamine,5-methoxy-2-nitro, 5-methoxy-2-nitro-phenylamine
PubChem CID 85300
IUPAC-Name 5-Methoxy-2-Nitroanilin
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methoxy-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 125°C to 127°C
Menge 1 g
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%