Learn More
(+)-5-Iodo-2'-Desoxyuridin, 99 % Artikelnummer.: 10649843
(+)-5-Iodo-2'-Desoxyuridin, 99 %
Artikelnummer. 10649843
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10649843
Marke: Thermo Scientific Acros 122350050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-42-2
Summenformel C9H11IN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 354.10
MDL-Nummer MFCD00134656
InChI-Schlüssel XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonym idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5905
ChEBI CHEBI:147675
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt 155.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 4931
Spezifischer Drehzustand + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Spezifische Drehung + 280.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formelmasse 354.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0444006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number122350250,122350010,122350050
ChargennummerA0444006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number122350250,122350010,122350050
ChargennummerA0393141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number122350250,122350010,122350050
ChargennummerA0411342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2022 Catalog Number122350250,122350010,122350050
ChargennummerA0322205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number122350250,122350010,122350050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
(+)-5-Iodo-2'-Desoxyuridin, 99 % >