Learn More
5-Iodo-2'-Desoxyzytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15463959
5-Iodo-2'-Desoxyzytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463959
2 g
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
Artikelnummer. 15463959
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61356.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
5-Iodo-2'-deoxycytidine is used in the construction of DNA oligomers to enable structural studies and photoactivated cross-linking. It is used in the synthesis of other modified nucleosides, such as 5-ethynylferrocenyl-2?-deoxycytidine used in semiconductor electrodes and 10-(2-deoxyβ-D-ribofuranosyl)pyrimido[4,5:4,5]pyrimido[1,6-a]indole-6,9(7H)-dione (dCPPI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Iodo-2′-Desoxycytidin wird beim Aufbau von DNA-Oligomeren verwendet, um Strukturstudien und photoaktivierte Vernetzung zu ermöglichen. Wird zur Synthese anderer modifizierter Nukleoside verwendet, wie 5-Ethynylferrocenyl-2′-Deoxycytidin, das in Halbleiterelektroden und 10-(2-Deoxyβ-D-Ribofuranosyl)Pyrimido[4′,5′:4,5]pyrimido[1,6-a]indol-6,9(7H)-Dion (dCPPI) verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-53-0
Summenformel C9H12IN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 353.12
MDL-Nummer MFCD00038063
InChI-Schlüssel WEVJJMPVVFNAHZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-iodo-2'-deoxycytidine, ibacitabine, 2'-deoxy-5-iodocytidine, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, ibacitabine inn, ibacitabinum latin, ibacitabina spanish, cytidine, 2'-deoxy-5-iodo, iododeoxycytidine, unii-3ek8532dzvMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 65050
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Iodo-2'-deoxycytidine
Schmelzpunkt 180°C to 183°C
Farbe Weiß
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 353.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY09I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2022 Catalog NumberJ61356.03,J61356.04
ChargennummerX06I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberJ61356.03,J61356.04
ChargennummerW06I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2022 Catalog NumberJ61356.03,J61356.04
ChargennummerN22I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberJ61356.03,J61356.04
ChargennummerN17G086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ61356.03,J61356.04
Name des Produkts
5-Iodo-2'-Desoxyzytidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >