missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ 5-in-1 Teststreifen zur Wasserqualität
Click to view available options
:
Zum Messen der Wasserqualität
Beschreibung
Tests auf die folgenden Parameter auf jedem Teststreifen:
- Freies Chlor (0 bis 10 mg/l
- Gesamtchlor (0 bis 10 mg/l)
- Gesamthärte (als CaCO3, 0-25 gpg und 0-425 mg/l)
- Gesamtalkalinität (als CaCO3, 0-240 mg/l)
- pH (6.2 bis 8.4)
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Cl, CaCO3, pH |
| Format | Einweg-Teststreifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserqualitätbestimmung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasserproben |
| Enthält | Flasche mit Farbführung |
| Anzahl Tests | 50 |
| Menge | 50 pro Packung |
| Bereich | Freies Chlor (0 – 10 mg/l) Gesamtchlor (0 – 10 mg/l) Gesamthärte (0 – 425 mg/l CaCO3) Gesamtalkalinität (0 – 240 mg/l CaCO3) pH (6,2 – 8,4) |
| Testmethode | Farbvergleich |
| Typ | Teststreifen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur