Learn More
5-(Hydroxymethyl)furfural, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10654972
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-47-0
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
InChI-Schlüssel NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC-Name 5-(Hydroxymethyl)furan-2-Carbaldehyd
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Hydroxymethyl)furfural
Schmelzpunkt 30.0°C to 34.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 114°C to 116°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5627
Menge 1 g
Beilstein 18, V,1, 130
Merck Index 15,4871
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit oder kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'