Learn More
5-Fluorindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428266
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-52-0
Summenformel C8H6FN
Molekulargewicht (g/mol) 135.14
MDL-Nummer MFCD00005671
InChI-Schlüssel ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
IUPAC-Name 5-Fluoro-1H-Indol
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoroindole
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 112350
Formelmasse 135.14
Reinheit (%) 99%