Learn More
5-Fluor-2-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425517
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50594-78-0
Summenformel C7H3FN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.11
MDL-Nummer MFCD01632196
InChI-Schlüssel VCEQYKYTIDJWTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-nitrobenzenecarbonitrile, 2-cyano-4-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-nitro, 2-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4591, acmc-1avy0, 3-cyano-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-cyanonitrobenzene
PubChem CID 3756467
IUPAC-Name 5-fluoro-2-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 166.11
Reinheit (%) 97%