Learn More
5-Fluor-2-methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-2-methylaniline |
Schmelzpunkt | 35°C to 38°C |
Siedepunkt | 98°C to 100°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.538 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2637584 |
Formelmasse | 125.15 |