Learn More
5-Fluor-2'-Desoxyuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389205
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11389205
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16497.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 50-91-9 | C9H11FN2O5 | 246.19 g/mol
5-Fluoro-2'-deoxyuridine acts as an antiviral and antineoplastic agent. It is also employed for renal function diagnosis. Further, it is used as an experimental anticancer agent, which shows activity against a variety of malignant neoplasms. It is also used as an inhibitor of thymidylate synthetase and DNA synthesis. In addition to this, it plays an important role in the treatment of colorectal cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Isopropylalkohol, Methanol, wässrigen Puffern, Aceton, Dimethylsulfoxid und Ethanol. Nicht löslich in Ether, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-91-9
Summenformel C9H11FN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 246.19
MDL-Nummer MFCD00006530
InChI-Schlüssel ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
PubChem CID 5790
ChEBI CHEBI:60761
IUPAC-Name 5-Fluor-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Schmelzpunkt 148°C to 151°C
Menge 100 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2645818
Merck Index 14,4112
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,isopropyl alcohol,methanol,aqueous buffers,acetone,dimethyl sulfoxide,and ethanol. Insoluble in ether,benzene and chloroform.
Formelmasse 246.2
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Floxuridine