Learn More
5-(Difluormethoxy)-2-Fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445157
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1017779-36-0
Summenformel C8H6BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 255.034
MDL-Nummer MFCD09832361
InChI-Schlüssel IYQMYENSWWJQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-difluoromethoxy-2-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-difluoromethoxy-1-fluorobenzene, 3-bromomethyl-4-fluorophenoxy difluoromethane, 5-difluoromethoxy-2-fluorobenzyl bromide, jrd
PubChem CID 46737677
IUPAC-Name 2-(brommethyl)-4-(difluormethoxy)-1-fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)CBr)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Brechungsindex 1.5005
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 255.03
Reinheit (%) 97%