Learn More
5'-Deoxy-5-fluorcytidin, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 17545545
5'-Deoxy-5-fluorcytidin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545545
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 17545545
Marke: Thermo Scientific Acros 468740050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Molekulargewicht 245,21
Reinheit ≥ 94 %
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Mischbar mit Methanol, DMSO
Farbe Weiß bis fast weiß
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5'-Deoxy-5-fluorcytidin, Thermo Scientific™ >